주요 문서
GF67677980
Carbon - vitreous - 3000c
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 25 g, maximum temperature 3000c in vacuum or inert gas (500-600c in air)
동의어(들):
VC006303
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
양식
granular
제조업체/상표
Goodfellow 676-779-80
중량
25 g
공칭 과립 크기
2-3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)