Merck
GF67166321
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
동의어(들):
FE220271
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11171600
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
foil
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-663-21
diam.
25 mm
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stainless steel - AISI 304
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)