문서
GF66715274
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 5 m, coil width 150 mm
동의어(들):
FE210321
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 667-152-74
길이
5 m
코일 너비
150 mm
두께
0.25 mm