주요 문서
GF65821833
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 25mm disks, 0.05mm thickness, annealed
동의어(들):
NI110300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
annealed
foil (disks)
제조업체/상표
Goodfellow 658-218-33
크기 × 두께
25 mm × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)