문서
GF65363867
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 1000mm x 3.2mm diameter, annealed
동의어(들):
NI027905
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 653-638-67
길이 × 직경
1000 mm × 3.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation