문서
GF64526665
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 98%
동의어(들):
NI076011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
powder (atomized)
제조업체/상표
Goodfellow 645-266-65
중량
500 g
최대 입자 크기
150 μm