주요 문서
GF62789237
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 150 x 150mm, 0.01mm thickness, not light tested (nlt)
동의어(들):
AL010210
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
foil (not light tight (nlt))
제조업체/상표
Goodfellow 627-892-37
크기 × 두께
150 mm × 150 mm × 0.01 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)