주요 문서
GF62341321
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500mm tube, 2.8mm outside diameter, 0.35mm wall thickness, 2.1mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
NI117450
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 623-413-21
길이 × 벽 두께
500 mm × 0.35 mm
O.D. × I.D.
2.8 mm × 2.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)