Key Documents
GF60392707
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm
동의어(들):
FF217908
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 603-927-07
길이
500 mm
직경
5.0 mm