주요 문서
GF60248662
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyester insulation
동의어(들):
FE245840
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
polyester insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 602-486-62
길이
20 m
컨덕터 직경
0.125 mm
단열제 두께
0.007 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)