문서
GF60030649
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 1m coil, 0.030mm thickness, annealed
동의어(들):
TI040300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 600-306-49
크기 × 두께
1 m × 0.030 mm