문서
GF57175971
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.08mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
NI095830
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
설명
polyimide insulation
thermocouple wire
형태
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 571-759-71
단열제 두께
0.007 mm
와이어 길이 × 직경
50 m × 0.08 mm , conductor diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
애플리케이션
may be used as one component of a thermocouple