주요 문서
GF55168847
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 8mm disks, 0.006mm thickness, as rolled
동의어(들):
FE010230
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
foil (disks - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 551-688-47
크기 × 두께
8 mm × 0.006 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)