주요 문서
GF53085203
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
동의어(들):
NI170275
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
설명
light tight (lt)
양식
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
제조업체/상표
Goodfellow 530-852-03
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)