주요 문서
GF53022541
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g, 99.999%
동의어(들):
FE236010
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩840,014
₩840,014
예상 입고일2025년 3월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩840,014
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩840,014
예상 입고일2025년 3월 19일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99.999%
양식
powder (atomized)
제조업체/상표
Goodfellow 530-225-41
중량
500 g
최대 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)