문서
GF52848131
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, size 1000 × 1000 mm, ohms/square 700
동의어(들):
ES301910
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 528-481-31
크기
1000 × 1000 mm
두께
0.036 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code