주요 문서
GF49421910
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.2 m, coil width 570 mm
동의어(들):
SU301125
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 494-219-10
길이
0.2 m
코일 너비
570 mm
두께
0.125 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)