주요 문서
GF49383894
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, natural
동의어(들):
SU347925
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 493-838-94
길이
1000 mm
직경
25 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)