주요 문서
GF48964810
Silicon
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
동의어(들):
SI006103
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Si
CAS Number:
Molecular Weight:
28.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 489-648-10
중량
100 g
최대 종괴 크기
5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)