주요 문서
GF47731103
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 607955
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 477-311-03
길이
25 mm
직경
32 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)