문서
GF47189885
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0009 mm, L 0.2 m, coil width 315 mm
동의어(들):
ES301009
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 471-898-85
길이
0.2 m
코일 너비
315 mm
두께
0.0009 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code