주요 문서
GF46088815
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm rod, 3.2mm diameter, as drawn
동의어(들):
NJ277910
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 460-888-15
길이 × 직경
200 mm × 3.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)