주요 문서
GF43076202
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 6mm disks, 0.125mm thickness, half hard
동의어(들):
CU070350
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
양식
foil (disks - half hard)
제조업체/상표
Goodfellow 430-762-02
크기 × 두께
6 mm × 0.125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)