주요 문서
GF42968627
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.9999%
동의어(들):
GA006100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141715
NACRES:
NA.23
분석
99.9999%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 429-686-27
중량
10 g
최대 종괴 크기
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)