주요 문서
GF42833796
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 20mm, L 500 mm, wall thickness 2 mm
동의어(들):
ME307200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 428-337-96
길이
500 mm
벽 두께
2 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)