주요 문서
GF42632883
Germanium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
동의어(들):
GE006100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ge
CAS Number:
Molecular Weight:
72.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141716
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.999%
형태
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 426-328-83
저항도
53 Ω-cm, 20°C
중량
100 g
최대 종괴 크기
25 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
density
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI key
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)