문서
GF42083210
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 200 g, purity 98.%
동의어(들):
FE006045
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
55.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 420-832-10
저항도
9.71 μΩ-cm
중량
200 g
평균 입자 크기
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N