주요 문서
GF41868568
Copper
foil, thickness 0.025 mm, 4 mm diameter, purity 99.95%
동의어(들):
CU000420
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cu
CAS Number:
Molecular Weight:
63.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.95%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 418-685-68
저항도
1.673 μΩ-cm, 20°C
직경
4 mm
4 mm
두께
0.025 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)