문서
GF41744145
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 90%/W 10%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
동의어(들):
TA030500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 417-441-45
크기
50 × 50 mm
두께
1.0 mm