Key Documents
GF41553491
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 100 m, temper annealed
동의어(들):
W 055200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 415-534-91
길이
100 m
직경
0.05 mm