문서
GF41512722
Boron nitride
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 603401
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 415-127-22
크기
50 × 50 mm
두께
4.0 mm