문서
GF41490794
Zinc sulfide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.9%
동의어(들):
ZN536010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 414-907-94
중량
100 g
최대 입자 크기
45 μm