주요 문서
GF40868567
Nickel
foil, thickness 0.8 mm, size 100 × 100 mm, purity 99%
동의어(들):
NI000589
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ni
CAS Number:
Molecular Weight:
58.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 408-685-67
저항도
6.97 μΩ-cm, 20°C
크기
100 × 100 mm
두께
0.8 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)