문서
GF40663706
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 205 × 205 mm, temper annealed
동의어(들):
FF210800
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 406-637-06
크기
205 × 205 mm
두께
8.0 mm