주요 문서
GF37478683
Tantalum
tube, 100mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.4mm, wall thickness 0.3mm, as drawn, 99.9%
동의어(들):
Tantalum, TA007300, Ta
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ta
CAS Number:
Molecular Weight:
180.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141741
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
분석
99.9%
양식
tubes
autoignition temp.
572 °F
제조업체/상표
Goodfellow 374-786-83
저항도
13.5 μΩ-cm, 20°C
길이 × 벽 두께
100 mm × 0.3 mm
O.D. × I.D.
5.0 mm × 4.4 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)