문서
GF36609206
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 0.5 kg, natural
동의어(들):
OX306300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
granular
제조업체/상표
Goodfellow 366-092-06
중량
0.5 kg
색상
natural
공칭 과립 크기
3 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable