주요 문서
GF34276057
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, 50 mm diameter, temper hard
동의어(들):
FE020268
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 342-760-57
직경
50 mm
50 mm
두께
0.18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)