문서
GF31515162
Polyphenyleneoxide
(modified), 30% glass fiber reinforced
동의어(들):
PH317930
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 315-151-62
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code