문서
GF29753781
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 607915
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 297-537-81
길이
50 mm
직경
9.0 mm