문서
GF28835736
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
동의어(들):
NI516011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 288-357-36
중량
500 g
색상
green
최대 입자 크기
45 μm