문서
GF26603119
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
5m wire, 0.4mm diameter, as drawn, 97.5%
동의어(들):
AL215140
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
분석
97.50%
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 266-031-19
길이 × 직경
5 m × 0.4 mm