주요 문서
GF26319944
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
동의어(들):
FE205811
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
2 micron polyesterimide insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 263-199-44
길이
50 m
컨덕터 직경
0.025 mm
단열제 두께
0.002 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)