Key Documents
GF24168416
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 25 mm
동의어(들):
NI800250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 241-684-16
길이
10 m
코일 너비
25 mm
두께
0.025 mm