Key Documents
GF23463165
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 1 m, temper annealed
동의어(들):
W 145440
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
분석
≥99%
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 234-631-65
길이
1 m
직경
0.38 mm