문서
GF22168919
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, diam. 100 mm, clear
동의어(들):
CV311200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 221-689-19
직경
100 mm
두께
0.2 mm
색상
clear
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable