주요 문서
GF21808290
Silver
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.06 mm
동의어(들):
AG008710
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ag
CAS Number:
Molecular Weight:
107.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 218-082-90
저항도
1.59 μΩ-cm, 20°C
공칭 개구
0.25 mm
크기
100 × 100 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)