문서
GF20157690
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-300g, L 4 m, thickness 0.15 mm
동의어(들):
FP313520
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
fabric
제조업체/상표
Goodfellow 201-576-90
길이
4 m
두께
0.15 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code