문서
GF19740843
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 33 mm, L 500 mm, natural
동의어(들):
ME317933
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 197-408-43
길이
500 mm
직경
33 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class Code