주요 문서
GF18951127
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 25 mm diameter
동의어(들):
CU130240
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 189-511-27
직경
25 mm
25 mm
두께
0.016 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)