주요 문서
GF18865659
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.2 mm diameter, length 10 m, temper annealed
동의어(들):
W 145370
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥99%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 188-656-59
길이
10 m
직경
0.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)